Learn More
N-Demetil Trimebutina-d5 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30365610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365610 1 mg 1 miligramo
30354767 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30365610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2313421MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1286632-72-1
Fórmula molecular C21 H22 D5 N O5 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 414.93
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(NC)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Demethyl Trimebutine-d5 hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO5.ClH/c1-6-21(22-2,16-10-8-7-9-11-16)14-27-20(23)15-12-17(24-3)19(26-5)18(13-15)25-4;/h7-13,22H,6,14H2,1-5H3;1H/i1D3,6D2;