Learn More
N-Demetil Roxitromicina, TRC
Código de producto. 30012443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012443 25 mg 25 miligramos
17981905 5 mg 5 miligramos
17994945 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23126525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118267-18-8
Fórmula molecular C40H74N2O15
Peso molecular (g/mol) 823.02
Sinónimo Roxithromycin Ep Impurity F
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](NC)[C@H]3O)[C@](C)(O)C[C@@H](C)\C(=N/OCOCCOC)\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Demethyl Roxithromycin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H74N2O15/c1-14-28-40(10,48)33(44)23(4)30(42-52-20-51-16-15-49-12)21(2)18-38(8,47)35(57-37-31(43)27(41-11)17-22(3)53-37)24(5)32(25(6)36(46)55-28)56-29-19-39(9,50-13)34(45)26(7)54-29/h21-29,31-35,37,41,43-45,47-48H,14-20H2,1-13H3/b42-30-/t21-,22-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29+,31-,32+,33-,34+,35-,37+,38-,39-,40-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 822.5089
Porcentaje de pureza >95%