Learn More
N-Demetil Ricinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Demethyl Ricinine |
| CAS | 21642-98-8 |
| Fórmula molecular | C7H6N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,2-Dihydro-4-methoxy-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile, 1,2-Dihydro-4-methoxy-2-oxonicotinonitrile, 3-Cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine, 4-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, N-Demethylricinine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2O2/c1-11-6-2-3-9-7(10)5(6)4-8/h2-3H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | COC1=C(C#N)C(=O)NC=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 150.13 |