Learn More
N-desmetil ricinina-13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Demethyl Ricinine-13C3 |
| CAS | 1391053-00-1 |
| Fórmula molecular | C413C3H6N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,2-Dihydro-4-methoxy-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile-13C3, 1,2-Dihydro-4-methoxy-2-oxonicotinonitrile-13C3, 3-Cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine-13C3, 4-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile-13C3, N-Demethylricinine-13C3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2O2/c1-11-6-2-3-9-7(10)5(6)4-8/h2-3H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,6+1 |
| SMILES | CO[13C]1=C(C#N)C(=O)N[13CH]=[13CH]1 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-2-oxo-(4,5,6-^{13}C_{3})1H-piridina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 153.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.053 |