Learn More
N-desmetil ricinina-13C3, TRC
Código de producto. 30358881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30358881 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30358881 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2312471MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Demethyl Ricinine-13C3
CAS 1391053-00-1
Fórmula molecular C413C3H6N2O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1,2-Dihydro-4-methoxy-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile-13C3, 1,2-Dihydro-4-methoxy-2-oxonicotinonitrile-13C3, 3-Cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine-13C3, 4-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile-13C3, N-Demethylricinine-13C3
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2O2/c1-11-6-2-3-9-7(10)5(6)4-8/h2-3H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,6+1
SMILES CO[13C]1=C(C#N)C(=O)N[13CH]=[13CH]1
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-oxo-(4,5,6-^{13}C_{3})1H-piridina-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 153.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.053
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.