Learn More
N-desmetilondansetrón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3RS)-3-[(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one (N-Demethylondansetron) |
| CAS | 99614-14-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H17 N3 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (3RS)-3-[(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. H (EP), N-Demethylondansetron |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17N3O/c1-11-18-8-9-20(11)10-12-6-7-15-16(17(12)21)13-4-2-3-5-14(13)19-15/h2-5,8-9,12,19H,6-7,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1nccn1CC2CCc3[nH]c4ccccc4c3C2=O |
| Nombre IUPAC | 3-[(2-metilimidazol-1-il)metil]-1,2,3,9-tetrahidrocarbazol-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 279.34 |
| Mostrar más |