Learn More
N-Demetil Olanzapina, TRC
Código de producto. 17971295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17971295 100 mg 100 miligramos
17931175 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17971295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD230970100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161696-76-0
Fórmula molecular C16 H18 N4 S
Peso molecular (g/mol) 298.41
Sinónimo N-Desmethylolanzapine, Desmethylolanzapine, 2-Methyl-4-(1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, 4'-Desmethylolanzapine, LY 170055, N-Demethylolanzapine
Nombre IUPAC 2-metil-4-piperazina-1-il-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiacepina
SMILES Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CCNCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylolanzapine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N4S/c1-11-10-12-15(20-8-6-17-7-9-20)18-13-4-2-3-5-14(13)19-16(12)21-11/h2-5,10,17,19H,6-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1252
Porcentaje de pureza >95%