Learn More
N-desmetilolanzapina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethylolanzapine-d8 |
| CAS | 786686-82-6 |
| Fórmula molecular | C16 2H8 H10 N4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Desmethylolanzapine-D8, 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, 2-methyl-4-(1-piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8)- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N4S/c1-11-10-12-15(20-8-6-17-7-9-20)18-13-4-2-3-5-14(13)19-16(12)21-11/h2-5,10,17,19H,6-9H2,1H3/i6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-metil-4-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 306.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1754 |