Learn More
N-Demetil Mifepristona, TRC
Código de producto. 30004263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004263 50 mg 50 miligramos
30010027 10 mg 10 miligramos
30003614 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004263 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23095050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104004-96-8
Fórmula molecular C28 H33 N O2
Peso molecular (g/mol) 415.57
Sinónimo Estra-4,9-dien-3-one, 17-hydroxy-11-[4-(methylamino)phenyl]-17-(1-propyn-1-yl)-, (11β,17β)-, Estra-4,9-dien-3-one, 17-hydroxy-11-[4-(methylamino)phenyl]-17-(1-propynyl)-, (11β,17β)- (9CI), (11β,17β)-17-Hydroxy-11-[4-(methylamino)phenyl]-17-(1-propyn-1-yl)estra-4,9-dien-3-one, Desmethylmifepristone, Metapristone, N-Demethylmifepristone, N-Desmethyl-RU 486, N-Methylaminopristone, RU 42633, N-Demethyl Mifepristone
Nombre IUPAC (8S,11R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-11-[4-(metilamino)fenilo]-17-prop-1-ynil-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES CNc1ccc(cc1)[C@H]2C[C@@]3(C)[C@@H](CC[C@@]3(O)C#CC)[C@@H]4CCC5=CC(=O)CCC5=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Demethyl Mifepristone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H33NO2/c1-4-14-28(31)15-13-25-23-11-7-19-16-21(30)10-12-22(19)26(23)24(17-27(25,28)2)18-5-8-20(29-3)9-6-18/h5-6,8-9,16,23-25,29,31H,7,10-13,15,17H2,1-3H3/t23-,24+,25-,27-,28-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.2511
Porcentaje de pureza >95%