Learn More
N-Demetil Lincomicina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30007212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007212 2.5 mg 2.50 miligramo
30005959 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2313202.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14600-41-0
Fórmula molecular C17 H32 N2 O6 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 428.97
Sinónimo D-erythro-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(2S,4R)-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride (9CI), D-erythro-D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-(4-propyl-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-, hydrochloride (7CI), D-erythro-D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-(4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-, monohydrochloride, trans-α- (8CI), D-erythro-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-[[(4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride, (2S-trans)-, 4'-Propyl-N-demethyllincomycin hydrochloride, N-Demethyl lincomycin hydrochloride, Methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(2S,4R)-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-α-D-galacto-octopyranoside hydrochloride, Lincomycin D hydrochloride, N-Demethyllincomycin hydrochloride, N-Desmethyllincomycin hydrochloride
Nombre IUPAC (2S,4R)-N-[(1R,2R)-2-hidroxi-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metilsulfaniloxano-2-il]propil]-4-propilpirolidina-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CCC[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Demethyl Lincomycin hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H32N2O6S.ClH/c1-4-5-9-6-10(18-7-9)16(24)19-11(8(2)20)15-13(22)12(21)14(23)17(25-15)26-3;/h8-15,17-18,20-23H,4-7H2,1-3H3,(H,19,24);1H/t8-,9-,10+,11-,12+,13-,14-,15-,17-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1748
Porcentaje de pureza >95%