Learn More
N-Demetil Ivabradina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30006368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006368 50 mg 50 miligramos
30004703 5 mg 5 miligramos
30003427 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006368 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29300050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246638-08-3
Fórmula molecular C26 H34 N2 O5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 491.02
Sinónimo 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]amino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, hydrobromide (1:1)
Nombre IUPAC 3-[3-[[(7S)-3,4-dimetoxi-7-biciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienil]metilamino]propil]-7,8-dimetoxi-2,5-dihidro-1H-3-benzazepina-4-una; Cloruro
SMILES Cl.COc1cc2CCN(CCCNC[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride
Nombres de analitos o componentes N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34N2O5.ClH/c1-30-22-11-17-6-9-28(26(29)14-18(17)12-23(22)31-2)8-5-7-27-16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20;/h11-13,15,20,27H,5-10,14,16H2,1-4H3;1H/t20-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.2234