Learn More
Clorhidrato de N-desmetil ivabradina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride |
| CAS | 1246638-08-3 |
| Fórmula molecular | C26 H34 N2 O5 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]amino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, hydrobromide (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H34N2O5.ClH/c1-30-22-11-17-6-9-28(26(29)14-18(17)12-23(22)31-2)8-5-7-27-16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20;/h11-13,15,20,27H,5-10,14,16H2,1-4H3;1H/t20-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COc1cc2CCN(CCCNC[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 3-[3-[[(7S)-3,4-dimetoxi-7-biciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienil]metilamino]propil]-7,8-dimetoxi-2,5-dihidro-1H-3-benzazepin-4-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 491.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 490.2234 |