Learn More
N-(desmetilformiato) oxibadolo cloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxibendazole-amine Hydrochloride |
| CAS | 1538624-34-8 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N3 O . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazol-2-amine, 6-propoxy-, hydrochloride (1:1), Oxibendazole-amine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O.ClH/c1-2-5-14-7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8;/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13);1H |
| SMILES | Cl.CCCOc1ccc2[nH]c(N)nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-propoxi-1H-benzimidazol-2-amina; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 227.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.0825 |