Learn More
N-Demetil eritromicina A (>90%), TRC
Código de producto. 17992375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992375 25 mg 25 miligramos
17981205 10 mg 10 miligramos
17934045 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23093025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 992-62-1
Fórmula molecular C36 H65 N O13
Peso molecular (g/mol) 719.9
Sinónimo N-Demethylerythromycin A, Erythromycin Imp. B (EP), Erythromycin, N-demethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., Des-N-methylerythromycin, Desmethylerythromycin, 3' '-N-Demethylerythromycin A, (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[(3,4,6-trideoxy-3-methylamino-β-D-xylohexopyranosyl)oxy]oxacyclotetradecane-2,10-dione
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-etil-7,12,13-trihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metaxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-6-[(2S,3R,4S,6R)-3-hidroxi-6-metil-4-(metilamino)oxan-2-il]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxciclotetradecano-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](NC)[C@H]3O)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Demethylerythromycin A
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H65NO13/c1-13-24-36(10,44)29(40)19(4)26(38)17(2)15-34(8,43)31(50-33-27(39)23(37-11)14-18(3)46-33)20(5)28(21(6)32(42)48-24)49-25-16-35(9,45-12)30(41)22(7)47-25/h17-25,27-31,33,37,39-41,43-44H,13-16H2,1-12H3/t17-,18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 719.4456