Learn More
Clorhidrato de N-desmetilcocaetileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Demethyl Cocaethylene Hydrochloride |
| CAS | 362044-01-7 |
| Fórmula molecular | C17H21NO4.HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (1R,2R,3S,5S)-3-(Benzoyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, [1R-(exo,exo)]-3-(Benzoyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, N-Demethylcocaethyline Hydrochloride, Norcocaethylene Hydrochloride, Norcocaethyline Hydrochloride, Norethylcocaine Hydrochloride, Norhomococaine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO4.ClH/c1-2-21-17(20)15-13-9-8-12(18-13)10-14(15)22-16(19)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-15,18H,2,8-10H2,1H3;1H/t12-,13+,14-,15+;/m0./s1 |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)O[C@@H]2[C@@H]([C@]3([H])N[C@](CC3)([H])C2)C(OCC)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de (1R,2R,3S,5S)-3-(benzoiloxi)-8-azabiciclo[3.2.1]octano-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 339.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.13 |