Learn More
Clordiazepóxido de N-desmetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norchlordiazepoxide |
| CAS | 7722-15-8 |
| Fórmula molecular | C15 H12 Cl N3 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, 7-Chloro-2-amino-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, Demethylchlordiazepoxide, Desmethylchlordiazepoxide, N-Demethylchlordiazepoxide, N-Desmethylchlordiazepoxide, Norchlordiazepoxide, Ro 5-0883 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12ClN3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(10-4-2-1-3-5-10)19(20)9-14(17)18-13/h1-8H,9H2,(H2,17,18) |
| SMILES | NC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-4-óxido-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-4-io-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 285.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.0669 |