Learn More
Clorhidrato de N-desmetil-3-metoxi-4-hidroxitamoxifeno (mezcla E,Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Demethyl-3-methoxy-4-hydroxytamoxifen Hydrochloride (E,Z mixture) |
| CAS | 2125720-13-8 |
| Fórmula molecular | C26H30ClNO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H29NO3.ClH/c1-4-23(19-8-6-5-7-9-19)26(21-12-15-24(28)25(18-21)29-3)20-10-13-22(14-11-20)30-17-16-27-2;/h5-15,18,27-28H,4,16-17H2,1-3H3;1H/b26-23+; |
| SMILES | OC(C(OC)=C1)=CC=C1/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(CC)/C3=CC=CC=C3.Cl |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-4-[(E)-1-[4-[2-(metilamino)etoxi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 439.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 439.1914 |