Learn More
Clorhidrato de N-desmetil-3,4-dihidroxitamoxifeno (mezcla Z, E), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Demethyl-3,4-dihydroxytamoxifen Hydrochloride (E,Z mixture) |
| CAS | 2125720-11-6 |
| Fórmula molecular | C25H28ClNO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-[(Z,E)-1-[4-[2-(Methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]-1,2-benzenediol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27NO3.ClH/c1-3-22(18-7-5-4-6-8-18)25(20-11-14-23(27)24(28)17-20)19-9-12-21(13-10-19)29-16-15-26-2;/h4-14,17,26-28H,3,15-16H2,1-2H3;1H/b25-22+; |
| SMILES | OC(C(O)=C1)=CC=C1/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(CC)/C3=CC=CC=C3.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 4-(1-(4-(2-(metilamino)etoxi)fenil)-2-fenilbut-1-en-1-il)benceno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 425.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 425.18 |