Learn More
N-deshidroxizileutón, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea |
| CAS | 171370-49-3 |
| Fórmula molecular | C11 H12 N2 O S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea, (1-Benzo[b]thien-2-ylethyl)-urea, A 66193, Abbott 66193, N-Dehydroxyzileuton |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2OS/c1-7(13-11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)15-10/h2-7H,1H3,(H3,12,13,14) |
| SMILES | CC(NC(=O)N)c1cc2ccccc2s1 |
| Nombre IUPAC | 1-(1-benzotiofen-2-il)etilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 220.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.067 |