Learn More
N-Deetilcianazina amida, TRC
Código de producto. 30381304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381304 100 mg
30372361 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD953505100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36556-77-1
Fórmula molecular C7H11ClN6O
Peso molecular (g/mol) 230.65
Sinónimo 2-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-methyl-Propanamide, 2-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-methylpropanamide, 2-Chloro-4-(1-carbamoyl-1-methylethylamino)-6-amino-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4-(1-carbamoyl-1-methylethylamino)-6-aminotriazine
Nombre IUPAC 2-[(4-amino-6-cloro-1,3,5-triazina-2-il)amino]-2-metilpropanamida
SMILES CC(C)(Nc1nc(N)nc(Cl)n1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Deethylcyanazine amide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11ClN6O/c1-7(2,3(9)15)14-6-12-4(8)11-5(10)13-6/h1-2H3,(H2,9,15)(H3,10,11,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0683