Learn More
N-Deetil Dorzolamida, TRC
Código de producto. 30134425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134425 100 mg 100 miligramos
30005994 5 mg 5 miligramos
30010575 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD228550100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154154-90-2
Fórmula molecular C8 H12 N2 O4 S3
Peso molecular (g/mol) 296.3869
Sinónimo 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-amino-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, (4S-trans)- (9CI), N-Deethyldorzolamide, Dorzolamide Related Compound D (USP), (4S-trans)-4-Amino-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide, USP Dorzolamide Related Compound D, Dorzolamide EP Impurity D
Nombre IUPAC (4S,6S)-4-amino-6-metil-7,7-dixo-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tioopiran-2-sulfonamida
SMILES C[C@H]1C[C@H](N)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Deethyl Dorzolamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O4S3/c1-4-2-6(9)5-3-7(17(10,13)14)15-8(5)16(4,11)12/h3-4,6H,2,9H2,1H3,(H2,10,13,14)/t4-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.9959