Learn More
N-Deetoximetil clorfenapir, TRC
Código de producto. 30356662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356662 50 mg 50 miligramos
30354515 25 mg 25 miligramos
30354930 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22849850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122454-29-9
Fórmula molecular C12 H5 Br Cl F3 N2
Peso molecular (g/mol) 349.53
Sinónimo 1H-Pyrrole-3-carbonitrile, 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-, 4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile, 4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-3-cyano-5-(trifluoromethyl)pyrrole, 4-Bromo-2-(p-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrrole-3-carbonitrile, AC 303268, CL 303268, Econea, Econea 028, Tralopyril
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(4-clorofenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirol-3-carbonitrilo
SMILES FC(F)(F)c1[nH]c(c2ccc(Cl)cc2)c(C#N)c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tralopyril
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H5BrClF3N2/c13-9-8(5-18)10(19-11(9)12(15,16)17)6-1-3-7(14)4-2-6/h1-4,19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.9277