Learn More
N-bromuro de decilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
50 mL
Descrizione
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicación
El bromuro de n-decilzinc actúa como ligando.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes, cloruros ácidos. No mezclar con ácidos. Sensible al aire. Almacenar en gas inerte seco. St
El bromuro de n-decilzinc actúa como ligando.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes, cloruros ácidos. No mezclar con ácidos. Sensible al aire. Almacenar en gas inerte seco. St
Specifica
Nombre del producto químico o material | n-Decylzinc bromide |
Nombre de nota | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 160516-17-6 |
Fórmula molecular | C10H21BrZn |
Fórmula lineal | CH3(CH2)9ZnBr |
Número MDL | MFCD07698739 |
Cantidad | 50 mL |
Número UN | UN3399 |
Sensibilidad | Air sensitive; May form a precipitate |
Sinónimo | n-decylzinc bromide, decylzinc bromide, bromozinc 1+ ,decane, bromo decyl zinc, n-decylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, n-decylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
Vedi altri risultati |