Learn More
n-Deciltrietoxisilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313866 25 g 25 g
11323866 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16965.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2943-73-9 | C16H36O3Si | 304.546 g/mol
n-Decyltriethoxysilane is used as coupling agent and as a chemical additive. It is also used as an intermediate of OLED, pharmaceuticals and in cosmetics. It is employed in many industries like adhesives, coatings, crude oil, glass fibers, filler treatment, polymer modification, printing, elastomers, sealants, textiles and thermoplastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El n-deciltrietoxisilano se utiliza como agente de acoplamiento y como aditivo químico. También se utiliza como intermediario de OLED, productos farmacéuticos y cosméticos. Se emplea en muchos sectores, como adhesivos, recubrimientos, petróleo crudo, fibras de vidrio, tratamiento de relleno, modificación de polímeros, impresión, elastómeros, selladores, textiles y termoplásticos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar bajo gas inerte seco. Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2943-73-9
Fórmula molecular C16H36O3Si
Peso molecular (g/mol) 304.546
Número MDL MFCD00069132
Clave InChI BAAAEEDPKUHLID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-decyltriethoxysilane, decyl triethoxy silane, silane, decyltriethoxy
PubChem CID 76261
Nombre IUPAC decil(trietoxi)silano
SMILES CCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 150°C (8mmHg)
Nombre del producto químico o material n-Decyltriethoxysilane
Cantidad 25 g
Fórmula lineal CH3(CH2)9Si(OCH2CH3)3
Beilstein 2413155
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.55
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.422
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.879