Learn More
n-Deciltriclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387635 10 g 10 g
11397635 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05912.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13829-21-5 | C10H21Cl3Si | 275.713 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13829-21-5
Fórmula molecular C10H21Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 275.713
Número MDL MFCD00013600
Clave InChI HLWCOIUDOLYBGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decyltrichlorosilane, trichloro decyl silane, n-decyltrichlorosilane, silane, trichlorodecyl, acmc-209chi, trichloro n-decyl silane, trichloro decyl silane #
PubChem CID 83764
Nombre IUPAC tricloro(decil)silano
SMILES CCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 133°C to 137°C (5mmHg)
Nombre del producto químico o material n-Decyltrichlorosilane
Cantidad 10 g
Fórmula lineal CH3(CH2)9SiCl3
Número UN UN2987
Beilstein 1749722
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.72
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.452
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.049