Learn More
N-Decilaminoetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Decylaminoethanol |
| CAS | 15196-28-8 |
| Fórmula molecular | C12H27NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(Decylamino)ethanol, N-Decyl Ethanolamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H27NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11-12-14/h13-14H,2-12H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCNCCO |
| Nombre IUPAC | 2-(decilamino)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 201.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.2093 |