Learn More
N-Decil-N,N-dimetil-3-amonio-1-propanosulfonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15587039 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15587039 100 g 100 g
15567039 5 g 5 g
15577039 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15587039 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459681000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15163-36-7 | C15H33NO3S | 307.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15163-36-7
Fórmula molecular C15H33NO3S
Peso molecular (g/mol) 307.49
Número MDL MFCD00036908
Clave InChI WKALLSVICJPZTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-decyldimethylammonio propane-1-sulfonate, n-decyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, sulfobetaine 10, caprylyl sulfobetaine, 3-decyldimethylammonio propanesulfonate, zwittergent 3-10 detergent, capryl sultaine, zwittergent 310, 3-decyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-decyldimethylamino propanesulfonic acid
PubChem CID 161111
Nombre IUPAC 3-[decil(dimetil)azanioil]propano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Punto de fusión 229.0°C
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 100 g
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.5
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.