Learn More
n-Decil-d21-bromuro trimetilamonio, TRC
Código de producto. 30387172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387172 10 mg
30381704 2 mg
30376728 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30387172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD52553910MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1515861-67-2
Fórmula molecular C13H9D21BrN
Peso molecular (g/mol) 301.42
Sinónimo 1-Decan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-d21-aminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (1:1) (ACI), Decyl-d21-trimethylammonium bromide, Decyltrimethylammonium-D21 (decyl-D21) bromide, Decyltrimethylammonium-d21 bromide, N,N,N-Trimethyl-1-decan-d21-a
Nombre IUPAC N,N,N-trimetildecan-1-aminio-d21 bromuro
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])(C([N+](C)(C)C)([2H])[2H])([2H])[2H].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decyltrimethylammonium-D21 (decyl-D21) Bromide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H30N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2,3)4;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.29