Learn More
Acetato de n-decilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413098 250 g 250 g
11478750 500 g 500 g
11403098 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18814.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-17-4 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-17-4
Fórmula molecular C12H24O2
Peso molecular (g/mol) 200.32
Número MDL MFCD00026538
Clave InChI NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-decyl acetate, acetic acid, decyl ester, n-decyl ethanoate, 1-decanol acetate, decyl ethanoate, acetate c 10, decanyl acetate, 1-decyl acetate, acetic acid n-decyl ester, decanol acetate
PubChem CID 8167
Nombre IUPAC Acetato de decilo
SMILES CCCCCCCCCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Decyl acetate
Densidad 0.867
Punto de ebullición 244°C
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Índice de refracción 1.427
Cantidad 250 g
Beilstein 1762123
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.32
Porcentaje de pureza 98%