Learn More
N-Ciclofosfamida de N-Cloroetil, TRC
Código de producto. 30133437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133437 10 mg 10 miligramos
30006989 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22640010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36761-83-8
Fórmula molecular C5 H12 Cl N2 O2 P
Peso molecular (g/mol) 198.59
Sinónimo 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N-(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide, 2-(2-Chloroethylamino)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide, 3-Dechloroethylifosfamide, Asta 4968, Dechloroethylcyclophosphamide, Monochloroethylcyclophosphamide, N-Dechloroethylcyclophosphamide, (2RS)-2-[(2-Chloroethyl)amino]-1,3,2λ5-oxazaphosphinan-2-one
Nombre IUPAC N-(2-cloroetil)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazafoffinano-2-amina
SMILES ClCCNP1(=O)NCCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Dechloroethyl Cyclophosphamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12ClN2O2P/c6-2-4-8-11(9)7-3-1-5-10-11/h1-5H2,(H2,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0325