Learn More
N-decloroetil ciclofosfamida-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Dechloroethyl Cyclophosphamide-d4 |
| CAS | 1346600-68-7 |
| Fórmula molecular | C5H8D4ClN2O2P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-(2-Chloroethyl-d4)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide, 2-(2-Chloroethylamino-d4)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide, 3-Dechloroethylifosfamide-d4, Asta 4968-d4, Dechloroethylcyclophosphamide-d4, Monochloroethylcyclophosphamide-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12ClN2O2P/c6-2-4-8-11(9)7-3-1-5-10-11/h1-5H2,(H2,7,8,9)/i2D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])NP1(=O)NCCCO1 |
| Nombre IUPAC | N-(2-cloro-1,1,2,2-tetradeuterioetil)-2-oxo-1,3,2 λ5-oxazafosfinan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 202.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0576 |