Learn More
Indoxacarb N-descarboximetilado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Indoxacarb metabolite IN-JT 333 |
| CAS | 200568-74-7 |
| Fórmula molecular | C20 H15 Cl F3 N3 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid, 7-chloro-2,5-dihydro-2-[[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]-, methyl ester, (S)-, DCJW, N-Decarboxymethylated indoxacarb |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H15ClF3N3O5/c1-30-17(28)19-9-11-8-12(21)2-7-15(11)16(19)26-27(10-31-19)18(29)25-13-3-5-14(6-4-13)32-20(22,23)24/h2-8H,9-10H2,1H3,(H,25,29)/t19-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@]12Cc3cc(Cl)ccc3C1=NN(CO2)C(=O)Nc4ccc(OC(F)(F)F)cc4 |
| Nombre IUPAC | (4aS)-7-cloro-2-[[4-(trifluorometoxi)fenil]carbamoil]-3,5-dihidroindeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazina-4a-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 469.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 469.0652 |