Learn More
N-Decanoil-N-metilglucamina, TRC
Código de producto. 30364179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364179 250 mg 250 miligramos
30358116 50 mg 50 miligramos
30355597 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD212658250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85261-20-7
Fórmula molecular C17H35NO6
Peso molecular (g/mol) 349.46
Sinónimo 1-Deoxy-1-[methyl(1-oxodecyl)amino]-D-glucitol, Decanoyl N-methylglucamide, MEGA 10, N-Decanoyl-N-methyl-1-amino-1-deoxy-D-glucitol, N-Methyl-N-decanoylglucamine
Nombre IUPAC N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]decanamida
SMILES CCCCCCCCCC(=O)N(C)C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Decanoyl-N-methylglucamine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H35NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-15(22)18(2)11-13(20)16(23)17(24)14(21)12-19/h13-14,16-17,19-21,23-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,16+,17+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.2464