Learn More
n-Decanophenone, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10712391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10712391 5 g Glass bottle 5 g
10551331 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 299210050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6048-82-4
Fórmula molecular C16H24O
Peso molecular (g/mol) 232.37
Número MDL MFCD00009582
Clave InChI QQXJNLYVPPBERR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decanophenone, 1-decanone, 1-phenyl, n-decanophenone, capriphenone, ketone, nonyl phenyl, ketone, nonenyl phenyl, nonyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-decanone, acmc-209mkb
PubChem CID 80148
Nombre IUPAC 1-fenildecan-1-ona
SMILES CCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Decanophenone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 38°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.37
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Solid