Learn More
n-Decano 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Decane |
| CAS | 124-18-5 |
| Nombres de analitos o componentes | n-Decane |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H22 |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Decane, Cactus Normal Paraffin N 10, NSC 8781, n-Decane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCC |
| Mostrar más |