Learn More
N-Debenzoil-N-(fenilacetil)paclitaxel, Mikromol™
Descripción
N-Debenzoil-N-(fenilacetil)paclitaxel
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitine (Benzyl analog of Taxol) |
| CAS | 173101-56-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Nitine (Benzyl analog of Taxol) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C48 H53 N O14 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-[(phenylacetyl)amino]-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-[(phenylacetyl)amino]-, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, Taxol F, Paclitaxel Imp P (EP), N-Debenzoyl-N-(phenylacetyl)paclitaxel |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C48H53NO14/c1-26-32(61-44(57)38(54)37(30-18-12-8-13-19-30)49-35(53)22-29-16-10-7-11-17-29)24-48(58)42(62-43(56)31-20-14-9-15-21-31)40-46(6,33(52)23-34-47(40,25-59-34)63-28(3)51)41(55)39(60-27(2)50)36(26)45(48,4)5/h7-21,32-34,37-40,42,52,54,58H,22-25H2,1-6H3,(H,49,53)/t32-,33-,34+,37-,38+,39+,40-,42-,46+,47-,48+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)Cc6ccccc6)c7ccccc7)C(=C1C5(C)C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 867.93 |
| Mostrar más |