Learn More
N-deacetylated BMS-202, MedChemExpress
Código de producto. 16497878
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497878 10 mg 10 miligramos
16473827 50 mg 50 miligramos
16447696 100 mg 100 miligramos
16443686 25 mg 25 miligramos
16430348 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16497878
Marca: Medchem Express HY19745A
MedChemExpress N-deacetylated BMS-202 is the deacetylated of BMS-202. BMS-202 is an inhibitor of the PD-1/PD-L1 interaction, mainly used for cancer treatment.
N-deacetylated BMS-202 is the deacetylated of BMS-202. BMS-202 is an inhibitor of the PD-1/PD-L1 interaction, mainly used for cancer treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-deacetylated BMS-202
Forma física Solid
CAS 2310135-18-1
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (95.37 mM)
SMILES NCCNCC1=CC=C(OCC2=C(C)C(C3=CC=CC=C3)=CC=C2)N=C1OC
Peso molecular (g/mol) 377.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.48
Porcentaje de pureza 98.13%