Learn More
N-Deacetil-N-formil Colchicina, TRC
Código de producto. 30007883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007883 25 mg 25 miligramos
30011435 50 mg 50 miligramos
30003282 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19894025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7411-12-3
Fórmula molecular C21 H23 N O6
Peso molecular (g/mol) 385.41
Sinónimo N-[(7S,12aRa)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]formamide, N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-formamide, Colchicine, N-deacetyl-N-formyl- (7CI,8CI), Colchicine, deacetyl-N-formyl- (6CI), Formamide, N-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)-, (S)-, Benzo[a]heptalene, formamide deriv., Gloriosine, N-Deacetyl-N-formylcolchicine, N-Formyl-N-deacetylcolchicine, N-Formyl-N-desacetylcolchicine, N-Formyldeacetylcolchicine, NSC 403142, Colchicine Imp. A (EP)
Nombre IUPAC N-[(7S)-1,2,3,10-tetrametoxi-9-oxo-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il]formamida
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Deacetyl-N-formyl Colchicine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO6/c1-25-17-8-6-13-14(10-16(17)24)15(22-11-23)7-5-12-9-18(26-2)20(27-3)21(28-4)19(12)13/h6,8-11,15H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1525
Porcentaje de pureza >95%