Learn More
N-desacetil colchicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Deacetylcolchiceine |
| CAS | 3482-37-9 |
| Fórmula molecular | C19 H21 N O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzo[a]heptalen-9(5H)-one, 7-amino-6,7-dihydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-, (7S)-, Benzo[a]heptalen-9(5H)-one, 7-amino-6,7-dihydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-, (S)-, Colchiceine, N-deacetyl- (8CI), Colchicinic acid, O,O',O''-trimethyl- (6CI,7CI), (7S)-7-Amino-6,7-dihydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxybenzo[a]heptalen-9(5H)-one, Deacetylcolchiceine, Desacetylcolchiceine, N-Deacetylcolchiceine, NSC 36796, Trimethylcolchicinic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO5/c1-23-16-8-10-4-6-13(20)12-9-15(22)14(21)7-5-11(12)17(10)19(25-3)18(16)24-2/h5,7-9,13H,4,6,20H2,1-3H3,(H,21,22)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | COc1cc2CC[C@H](N)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c(OC)c1OC)O |
| Nombre IUPAC | (7S)-7-amino-10-hidroxi-1,2,3-trimetoxi-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-9-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 343.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.142 |