Learn More
N-De(4-sulfonamidofenilo)-N'-(4-sulfonamifenofenilo) Celecoxib, TRC
Código de producto. 30004831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004831 100 mg 100 miligramos
30012619 10 mg 10 miligramos
30012216 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004831 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD297915100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 331943-04-5
Fórmula molecular C17 H14 F3 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 381.37
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-[3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, Celecoxib Imp. B (EP), Celecoxib RC B (USP)
Nombre IUPAC 4-[3-(4-metilfenil)-5-(trifluorometil)pirazol-1-il]benzenosulfonamida
SMILES Cc1ccc(cc1)c2cc(n(n2)c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)23(22-15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.0759
Porcentaje de pureza >95%