Learn More
N-De[2-(metilsulfonil)etilo] Lapatinib, TRC
Código de producto. 30364700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364700 5 mg 5 miligramos
30363805 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2312705MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 697299-82-4
Fórmula molecular C26H20ClFN4O2
Peso molecular (g/mol) 474.91
Sinónimo 6-[5-(Aminomethyl)-2-furanyl]-N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-4-quinazolinamine, [6-(5-Aminomethylfuran-2-yl)quinazolin-4-yl][3-chloro- 4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amine
SMILES Cc1nc2c3c(ccc2nc1)n(C)c(N)n3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-De[2-(methylsulfonyl)ethyl] Lapatinib
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H20ClFN4O2/c27-22-12-19(5-8-25(22)33-14-16-2-1-3-18(28)10-16)32-26-21-11-17(4-7-23(21)30-15-31-26)24-9-6-20(13-29)34-24/h1-12,15H,13-14,29H2,(H,30,31,32)