Learn More
N-Dansil-D-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Dansyl-D-phenylalanine |
| CAS | 56176-31-9 |
| Fórmula molecular | C21H22N2O4S |
| Sinónimo | N-[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]-D-phenylalanine, D-Dansylphenylalanine, Dansyl-(R)-phenylalanine, Dansyl-D-Phe, Dansyl-D-phenylalanine, N-Dansyl-D-phenylalanine; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22N2O4S/c1-23(2)19-12-6-11-17-16(19)10-7-13-20(17)28(26,27)22-18(21(24)25)14-15-8-4-3-5-9-15/h3-13,18,22H,14H2,1-2H3,(H,24,25)/t18-/m1/s1 |
| SMILES | CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N[C@H](Cc3ccccc3)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[[5-(dimetilamino)naftalen-1-il]sulfonilamino]-3-fenilpropanoico ácido |
| Peso molecular (g/mol) | 398.48 |
| Cantidad | 250 mg |
| Condiciones de envío | Room Temperature |