Learn More
Sal sódica de ND-glucopiranosil-glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-D-Glucopyranosyl-glycine Sodium Salt |
| CAS | 117072-57-8 |
| Fórmula molecular | C8H14NNaO7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Glycine, N-D-glucopyranosyl-, monosodium salt (6CI), Glycine, N-D-glucosyl-, monosodium salt, N-D-Glucopyranosylglycine sodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO7.Na/c10-2-3-5(13)6(14)7(15)8(16-3)9-1-4(11)12;/h3,5-10,13-15H,1-2H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t3-,5-,6+,7-,8?;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].OC[C@H]1OC(NCC(=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | sodio;2-[[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]amino]acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 259.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.0668 |