Learn More
N-D-Gluconoil-L-metionina, TRC
Código de producto. 30240779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240779 50 mg 50 miligramos
30240536 5 mg 5 miligramos
30240583 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG94231050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94231-87-5
Fórmula molecular C11H21NO8S
Peso molecular (g/mol) 327.35
Sinónimo (S)-4-(Methylthio)-2-((2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanamido)butanoic Acid;
Nombre IUPAC (2S)-4-metilsulfanil-2-[[(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoil]amino]ácido butanoico
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-D-Gluconoyl-L-methionine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21NO8S/c1-21-3-2-5(11(19)20)12-10(18)9(17)8(16)7(15)6(14)4-13/h5-9,13-17H,2-4H2,1H3,(H,12,18)(H,19,20)/t5-,6+,7+,8-,9+/m0/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0988