Learn More
N-Ciclopropil-4-nitrobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424908 500 mg 500 miligramos
15414908 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58673.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 549476-61-1
Fórmula molecular C9H10N2O4S
Peso molecular (g/mol) 242.249
Número MDL MFCD00458256
Clave InChI SFXOKDPLGLHGIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3434716
Nombre IUPAC N-ciclopropil-4-nitrobencenosulfonamida
SMILES C1CC1NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulfonamide
Cantidad 500 mg
Sinónimo n-cyclopropyl 4-nitrophenylsulfonamide, cyclopropyl 4-nitrophenyl sulfonyl amine, n-cyclopropyl4-nitrophenylsulfonamide, pubchem18638, acmc-209lkb, n-cyclopropyl-4-nitro-benzenesulfonamide, n-cyclopropyl-4-nitrobenzene-1-sulfonamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.25
Porcentaje de pureza 97%