Learn More
N-(ciclohexiltio)ftalimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-cyclohexylsulfanylisoindole-1,3-dione |
| CAS | 17796-82-6 |
| Fórmula molecular | C14 H15 N O2 S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | N-(Cyclohexylthio)phthalimide, 2-(Cyclohexylthio)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(Cyclohexylsulfanyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(Cyclohexylthio)isoindoline-1,3-dione, 2-Cyclohexylsulfanylisoindole-1,3-dione, Accitard RE, Anscorch CTP, CTP, CTP (chinese inhibitor), CTP-PVI, Duslin P, Duslin PP, N-(Cyclohexylthio)phthalimide, N-Cyclohexylsulfenylphthalimide, PVI, Pilgard PVI, Retarder CTP, Rhenogran CPT 80, Santogard PVI, Santogard PVI-DS, Vulkalent G, Vulkalent P |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15NO2S/c16-13-11-8-4-5-9-12(11)14(17)15(13)18-10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10H,1-3,6-7H2 |
| SMILES | O=C1N(SC2CCCCC2)C(=O)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 2-ciclohexilsulfanilisoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 261.339 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.082 |