Learn More
N-ciclohexiltetrahidro-2-furancarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Cyclohexyltetrahydro-2-furancarboxamide |
| CAS | 544425-90-3 |
| Fórmula molecular | C11H19NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19NO2/c13-11(10-7-4-8-14-10)12-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,12,13) |
| SMILES | O=C(NC1CCCCC1)C2CCCO2 |
| Nombre IUPAC | N-ciclohexiltetrahidrofurano-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 197.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.14 |