Learn More
N-ciclohexiltetrahidro-2-furancarboxamida, TRC
Código de producto. 30366072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30366072 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30366072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC989625100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material N-Cyclohexyltetrahydro-2-furancarboxamide
CAS 544425-90-3
Fórmula molecular C11H19NO2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO2/c13-11(10-7-4-8-14-10)12-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,12,13)
SMILES O=C(NC1CCCCC1)C2CCCO2
Nombre IUPAC N-ciclohexiltetrahidrofurano-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 197.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.14
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.