Learn More
N-ciclohexilpropil desoxinojirimicina, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Cyclohexylpropyl Deoxynojirimycin, Hydrochloride |
| CAS | 1221793-31-2 |
| Fórmula molecular | C15H30ClNO4 |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H29NO4.ClH/c17-10-12-14(19)15(20)13(18)9-16(12)8-4-7-11-5-2-1-3-6-11;/h11-15,17-20H,1-10H2;1H/t12-,13+,14-,15-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CN1CCCC2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5S)-1-(3-ciclohexilpropil)-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 323.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.1863 |