Learn More
Clorhidrato de N-ciclohexilhidroxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352216 5 g 5 g
11342216 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03569.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25100-12-3 | C6H14ClNO | 151.634 g/mol
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride is used in the preparation of 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-isoxazolone and hexahydroisoxazolequinoline analogs. It is also used in the preparation of N-cyclohexyl nitrone by reaction with aldehyde. Further, it acts as a hydroxylamination reagent for allyl esters. In addition to this, it serves as a reagent in the conversion of 1,2-dicarboxylic acids to alfa-beta-unsaturated carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de N-ciclohexilhidroxilamina se utiliza en la preparación de análogos de la 4-carbetoxi-2-ciclohexil-5-(2H)-isoxazolona y la hexahidroisoxazolequinolina. También se utiliza en la preparación de nitrona de N-ciclohexil por reacción con el aldehído. Además, actúa como un reactivo de hidroxilaminación para los ésteres de alilo y sirve como reactivo en la conversión de ácidos 1,2-dicarboxílicos en ácidos carboxílicos alfa-beta-insaturados.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25100-12-3
Fórmula molecular C6H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 151.634
Número MDL MFCD00012565
Clave InChI SSVAHXZUFFSFER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-cyclohexylhydroxylamine hydrochloride, cyclohexylhydroxylamine hydrochloride, unii-r98vsp3t5l, r98vsp3t5l, cyclohexylhydroxylamine hcl, acmc-1ch2g, n-cyclohexylhydroxylarnine hydrochloride, n-cyclohexyl hydroxylamine hydrochloride, cyclohexanamine,n-hydroxy-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 3084432
Nombre IUPAC N-ciclohexilhidroxilamina;clorhidrato
SMILES C1CCC(CC1)NO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
Punto de fusión ∽166°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 3672798
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.64
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride